MAB1940
Anti-Fibronectin Antibody, cellular, clone DH1
clone DH1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DH1, monoclonal
Espèces réactives
rat, guinea pig, human, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
Spécificité
Immunogène
Application
Indirect immunohistochemistry at 1:200-1:400
A 1-hour fixation with 3-3.5% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer pH 7.4 is suggested. Shows some reactivity on paraffin sections depending on fixation conditions and time (Latvala et al., 1996).
Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable