Merck
F3648
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Fibronectin Antibody, Fibronectin Antibody - Anti-Fibronectin antibody produced in rabbit, Fibronectin Antibody Sigma
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.23
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ARR, ELISA (i), IF, WB
Citations:
681
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anti-fibronectine antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000 using human fibronectin, indirect immunofluorescence: 1:400 using human foreskin cultured fibroblasts, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using human plasma fibronectin
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
L'antisérum est produit chez le lapin en utilisant la fibronectine humaine purifiée comme immunogène. L'anticorps isolé par affinité est obtenu à partir de l'antisérum par purification immunospécifique qui élimine essentiellement toutes les protéines du sérum de lapin, y compris les immunoglobulines, qui ne se lient pas spécifiquement à la fibronectine humaine. L'antisérum est déterminé comme étant immunospécifique de la fibronectine humaine par marquage immunofluorescent de cultures de cellules de fibroblastes humains, ELISA et immunoblotting. En immunoblotting, une bande spécifique de fibronectine à 220 kDa est observée (une autre bande à 94 kDa peut également être présente) en utilisant la fibronectine humaine. Lorsqu'il est utilisé en immunoélectrophorèse, l'anticorps présente 1 à 2 arcs de précipitation par rapport au plasma humain normal. Ce produit peut être utilisé pour la localisation immunohistochimique de la fibronectine dans les tissus normaux, enflammés et néoplasiques, pour la détection de la fibronectine sur des cellules en culture et pour des études de structure et de fonction des fibronectines dans les fluides corporels, les tissus et les cellules humaines et animales. L'anticorps contre la fibronectine humaine isolé par affinité peut être utilisé pour la coloration immunofluorescente et par l'immunoperoxydase de cellules en culture, de coupes congelées et de tissus fixés au formol et inclus dans de la paraffine. D'autres fixateurs, p. ex. le méthacarn et l'éthanol, peuvent également être utilisés.
La fibronectine (FN) est composée de deux polypeptides presque identiques liés par des ponts disulfure, d'un poids moléculaire de 220 kDa. La fibronectine cellulaire est structurellement et antigéniquement similaire à la globuline insoluble à froid du plasma, par conséquent, les anticorps polyclonaux de l'une ou l'autre de ces formes présentent généralement une réaction croisée. Une analyse soigneuse de la molécule de fibronectine indique qu'elle contient plusieurs domaines fonctionnellement et structuralement distincts, qui peuvent se lier aux surfaces cellulaires, au collagène, au fibrinogène ou à la fibrine, au complément, aux glycosaminoglycanes, aux protéoglycanes et à l'héparine. La fibronectine 1 est codée par le gène localisé sur le chromosome humain 2q35.
La fibronectine (FN) est une glycoprotéine multifonctionnelle de la matrice extracellulaire. La fibronectine cellulaire existe sous forme dimérique ou multimérique réticulée, constituée de fibroblastes, de cellules épithéliales et d'autres types de cellules. La forme dimère est composée de deux sous-unités presque identiques de ~250 kDa liées de manière covalente aux extrémités C par une paire de ponts disulfure. La FN est présente sous forme dimérique dans le plasma et est sécrétée par les hépatocytes.
Immunogen
Fibronectine isolée à partir du plasma humain
Application
L'anticorps anti-fibronectine est adapté pour
  • l'analyse immunohistochimique (IHC) pour étudier l'activité des cellules stellaires pancréatiques dans la pancréatite chronique
  • des essais de blocage des anticorps des cellules bactériennes pour étudier l'activité de la fibronectine dans la liaison de Yersinia pestis aux cellules hôtes et l'acheminement des protéines Yop
  • la coloration des cellules endothéliales comme anticorps primaire
  • les tests d'adhésion cellulaire pour étudier l'effet des anticorps anti-fibronectine humaine sur l'adhésion aux cellules endothéliales
  • l'immunoprécipitation et l'analyse par western blotting de l'étude de la tumorigenèse mammaire dépendante du NF-κB
  • la coloration par immunofluorescence pour étudier la corrélation entre les queues de zyxine et les adhésions fibrillaires
  • l'immunoblotting pour étudier les niveaux d'expression des marqueurs des cellules stellaires pancréatiques (CSP) : protéine acide fibrillaire gliale (GFAP), α-actine du muscle lisse (α-SMA), collagène de type I et fibronectine dans les lysats de cellules entières.,
  • Test ELISA de la sécrétion de fibronectine
  • Analyse de puces à ADN
Biochem/physiol Actions
La fibronectine (FN) joue un rôle important dans l'adhésion, la migration, la croissance et la différenciation des cellules. Elle a la capacité de se lier à divers domaines fonctionnellement importants tels que l'héparine, le collagène/la gélatine et la fibrine. Elle stimule également le carcinome pulmonaire humain non à petites cellules.
De nombreuses études ont montré que la fibronectine peut favoriser l'adhésion et la propagation des cellules et affecter les voies de migration des cellules aussi bien in vivo qu'en culture. De plus, il a été démontré que lors de la transformation maligne, de nombreuses cellules perdent la plupart de la fibronectine liée à leur surface. Il a été démontré que la fibronectine joue également un rôle dans la morphologie cellulaire, l'organisation du cytosquelette, la phagocytose, l'hémostase, la différenciation embryonnaire et la réparation des blessures. La fibronectine est produite par une grande diversité de cellules épithéliales et mésenchymateuses in vitro notamment : les fibroblastes, les chondrocytes, les myoblastes, les cellules de Schwann, les macrophages, les hépatocytes et les cellules épithéliales intestinales. La fibronectine cellulaire est présente dans de nombreux tissus, notamment la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales, les parois des vaisseaux sanguins, le foie, le rein, les muscles, la peau, le cerveau et les nerfs périphériques. On la trouve dans les membranes basales et dans le stroma du tissu conjonctif lâche. Elle est également présente dans les granules α plaquettaires et est exprimée à la surface des plaquettes après activation.
Le produit ne présente aucune réaction croisée avec la laminine, la vitronectine, le collagène de type IV ou le sulfate de chondroïtine de types A, B et C lors d'un dosage immunologique par dot blot.
Physical form
Solution dans un tampon phosphate salin à 0,01 M, pH 7,4 contenant 1 % de BSA et de l'azide de sodium à 15 mM.
Preparation Note
En cas d'utilisation en continu, conserver le produit entre 2 °C et 8 °C pendant un mois maximum. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe