Principaux documents
MAB1586
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NMDAR1 (tous les variants d'épissage), clone R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R1JHL, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
Not specified
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Spécificité
Sous-unité 1 du récepteur NMDA (tous variants d'épissage). Aucune réactivité croisée n'a été observée avec d'autres sous-unités du récepteur NMDA. Reconnaît une protéine de 103-116 kDa dans un homogénat d'hippocampe de cerveau de rat par immunoblot.
Immunogène
Protéine de fusion correspondant aux acides aminés 1-564 de la protéine NR1 de rat.
Épitope : (tous variants d'épissage)
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez NMDAR1 à l'aide de cet anticorps anti-NMDAR1 (tous variants d'épissage), clone R1JHL, validé pour une utilisation en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Western blotting : 1/300e Il est recommandé de diluer l'anticorps dans du TBST (20 mM Tris-HCl, 137 mM NaCl, 1 % de Tween-20, pH 7,6) contenant 5 % de lait écrémé et 0,05 % d'azoture de sodium. L'anticorps dilué peut être utilisé au moins 5 fois sans diminution significative du signal. À conserver entre 2 et 8 °C entre deux utilisations.
Immunoprécipitation : 3 μg par 200 μg de lysat précipiteront quantitativement tous les NMDAR1 dans 200 μg de lysat de cerveau de rat.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée par affinité. Produit lyophilisé. À reconstituer dans 50 μl de PBS, pH 7,4. Sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Maintenir le produit lyophilisé à -20 °C pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception. Après reconstitution, maintenir à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lenka Mikasova et al.
Brain : a journal of neurology, 135(Pt 5), 1606-1621 (2012-05-01)
Autoimmune synaptic encephalitides are recently described human brain diseases leading to psychiatric and neurological syndromes through inappropriate brain-autoantibody interactions. The most frequent synaptic autoimmune encephalitis is associated with autoantibodies against extracellular domains of the glutamatergic N-methyl-d-aspartate receptor, with patients developing
María Rodríguez-Muñoz et al.
Oncotarget, 6(34), 35458-35477 (2015-10-16)
In the brain, the histidine triad nucleotide-binding protein 1 (HINT1) and sigma 1 receptors (σ1Rs) coordinate the activity of certain G-protein coupled receptors (GPCRs) with that of glutamate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs). To determine the role of HINT1-σ1R in the plasticity
Meilin Tian et al.
Scientific reports, 6, 34751-34751 (2016-10-08)
Allostery is essential to neuronal receptor function, but its transient nature poses a challenge for characterization. The N-terminal domains (NTDs) distinct from ligand binding domains are a major locus for allosteric regulation of NMDA receptors (NMDARs), where different modulatory binding
Nami Tajima et al.
Nature, 534(7605), 63-68 (2016-05-03)
The physiology of N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors is fundamental to brain development and function. NMDA receptors are ionotropic glutamate receptors that function as heterotetramers composed mainly of GluN1 and GluN2 subunits. Activation of NMDA receptors requires binding of neurotransmitter agonists to
Katharine R Smith et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20173-20183 (2017-10-20)
Brain ischemia causes oxygen and glucose deprivation (OGD) in neurons, triggering a cascade of events leading to synaptic accumulation of glutamate. Excessive activation of glutamate receptors causes excitotoxicity and delayed cell death in vulnerable neurons. Following global cerebral ischemia, hippocampal