Key Documents
MABN389
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-α-synucléine agrégée, clone 5G4
clone 5G4, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Aggregated a-synuclein, Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G4, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
αL'α-synucléine, aussi appelée composant non amyloïde β de l'amyloïde de la maladie d'Alzheimer ("non-A beta component of AD amyloid"), composant non A4 de l'amyloïde ("non-A4 component of amyloid"), ou NACP, et codée par le gène SNCA/NACP/PARK1, est une protéine identifiée à l'origine comme un composant non-amyloïde β ("non-Abeta component protein", NACP) de la fraction riche en amyloïde du tissu cérébral de plaques d'Alzheimer. αL'α-synucléine est exprimée dans les tissus neuraux, mais aussi dans les autres tissus. Dans les neurones, l'α-synucléine est localisée dans le noyau, les terminaisons présynaptiques et les mitochondries de certaines régions cérébrales. αL'α-synucléine est un chaperon moléculaire qui se lie à diverses protéines et composés comme la protéine dénommée synaptobrévine-2 et des phospholipides membranaires ; elle est aussi impliquée dans le transport vésiculaire et le transport membranaire au sein des neurones. L'α-synucléine naturelle non mutée présente une activité autoprotéolytique et forme naturellement des tétramères avec hélices alpha stables. L'α-synucléine mutée, quant à elle, peut s'agréger en formant des complexes pathologiques insolubles tels que les corps de Lewy à l'intérieur des neurones. Les corps de Lewy contiennent également de l'ubiquitine, ce qui pourrait constituer une preuve de l'altération de la fonction du protéasome en lien avec l'α-synucléine, mais la recherche sur ce point est encore en cours.
Des expériences de cartographie des épitopes Pepscan ont montré que l'épitope du 5G4 semble être caché à l'intérieur de l'α-synucléine complète en solution aqueuse et que cela pourrait dépendre d'une conformation spécifique de la molécule. Ainsi, après un changement de conformation comme la formation de feuillets β, la structure de liaison du 5G4 peut être accessible dans les échantillons biologiques.
Cet anticorps peut former une paire d'anticorps pour les tests ELISA en sandwich avec l'anticorps anti-α-synucléine, clone 10D2, réf. MABN633.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'α-synucléine humaine agrégée.
Application
Analyse par western blotting : 2 µg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter l'α-synucléine agrégée dans un lysat de tissu cérébral humain.
Analyse ELISA : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'α-synucléine agrégée dans un test ELISA en sandwich avec l'anticorps anti-α-synucléine, clone 5G4, réf. MABN633 (Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol. 123(1):37-50).
Cet anticorps anti-α-synucléine agrégée, clone 5G4, est validé pour une utilisation en western blotting, IHC et ELISA pour la détection de l'α-synucléine agrégée.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur le tissu cérébral d'un patient atteint de la maladie de Parkinson.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'α-synucléine agrégée dans le tissu cérébral d'un patient atteint de la maladie de Parkinson.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 15 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon sans conservateur contenant du PBS.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rizwanul Haque et al.
Oncotarget, 11(6), 634-649 (2020-02-29)
Insulin-signalling is an important pathway in multiple cellular functions and organismal ageing across the taxa. A strong association of insulin-signalling with Parkinson's disease (PD) has been proposed but the exact nature of molecular events and genetic associations are yet to
Dalila G Ordonez et al.
Neuron, 97(1), 108-124 (2017-12-19)
Genetics and neuropathology strongly link α-synuclein aggregation and neurotoxicity to the pathogenesis of Parkinson's disease and related α-synucleinopathies. Here we describe a new Drosophila model of α-synucleinopathy based on widespread expression of wild-type human α-synuclein, which shows robust neurodegeneration, early-onset
Leping Sun et al.
Brain and behavior, 9(8), e01352-e01352 (2019-07-10)
Chaperone-mediated autophagy (CMA) is an autophagy-lysosome pathway (ALP) that is different from the other two lysosomal pathways, namely, macroautophagy and microautophagy, and can selectively degrade cytosolic proteins in lysosomes without vesicle formation. CMA activity declines in neurodegenerative diseases such as
Tomasz Brudek et al.
Journal of neurochemistry, 136(1), 172-185 (2015-10-16)
Together with Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy (MSA) is a member of a diverse group of neurodegenerative disorders termed α-synucleinopathies. Previously, it has been shown that α-synuclein, parkin, and synphilin-1 display disease-specific transcription patterns
Julia Marschallinger et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(3), 1061-1074 (2020-02-20)
Dementia with Lewy bodies (DLB) represents a huge medical need as it accounts for up to 30% of all dementia cases, and there is no cure available. The underyling spectrum of pathology is complex and creates a challenge for targeted