Principaux documents
AB9864
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal de lapin anti-NMDAR1
culture supernatant, clone 1.17.2.6, Chemicon®
Synonyme(s) :
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.17.2.6, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Les récepteurs du N-méthyl-D-aspartate (NMDAR) sont l'un des trois sous-types pharmacologiquement distincts de récepteurs ionotropiques qui médient la majorité de la neurotransmission excitatrice dans le cerveau via l'acide aminé endogène, le L-glutamate. Les récepteurs NMDAR forment des complexes hétéromères habituellement composés de deux parties, la sous-unité NR1 et la sous-unité NR2. Ces deux protéines sont faiblement exprimées dans l'ensemble du cerveau mais sont particulièrement localisées dans la région dendritique des corps pédonculés. Le canal associé au NMDAR est extrêmement perméable aux ions Ca2+ et Na+, et son ouverture requiert simultanément la fixation d'un glutamate et la dépolarisation de la membrane post-synaptique. Le canal à NMDAR activé permet au calcium de pénétrer dans la cellule post-synaptique où celui-ci déclenche une cascade d'événements biochimiques qui engendrent des modifications synaptiques. Des études approfondies ont été menées sur le récepteur NMDAR de Drosophila en raison de son lien potentiel avec la plasticité comportementale. Un complexe à base de NMDAR de plus de 80 protéines différentes a été identifié dernièrement. Les perturbations génétiques et pharmacologiques touchant les composants du complexe impliquant le NMDAR produisent des troubles de l'apprentissage chez les rongeurs, ce qui relie encore la plasticité comportementale à la plasticité synaptique.
Spécificité
La réactivité est faible chez la souris. Sur les western blots réalisés en conditions réductrices, une bande correspondant à celle présente chez le rat est observée, mais les tests réalisés en immunohistochimie n'ont pas été concluants. L'anticorps devrait aussi réagir avec le singe, la gerbille, le lapin, les félins et les poissons, car un autre anticorps dirigé contre la même séquence peptidique réagit avec ces espèces.
La séquence d'origine utilisée est sélective des variants d'épissage NR1-1a, NR1-1b, NR1-2a et NR1-2b selon la nomenclature définie par Hollmann, M. et al. (1993). Il se trouve que ceux-ci sont les principaux variants d'épissage exprimés dans le cerveau de rat (Sugihara H, et al., 1992). Aucune réactivité croisée n'est attendue avec les autres sous-unités des récepteurs du glutamate. Une analyse par western blot sur du lysat de cerveau de souris montre que cet anticorps monoclonal de lapin marque une seule bande à environ 120 kD correspondant à la protéine NMDAR1.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant à l'extrémité C-terminale de la sous-unité du récepteur du NMDA (référence AG344) (acides aminés 909-938 du NMDAR1 de rat {LQNQKDTVLPRRAIERE EGQLQLCSRHRES}).
Épitope : a.a. 909-938
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
La référence AB9864 peut être utilisée avec du tissu de rat fixé avec du glutaraldéhyde/paraformaldéhyde ou du paraformaldéhyde à 4 %. Dilution de travail suggérée pour la microscopie optique classique : 1/1000-1/2000.
Western blotting :
Dilution au 1/1000-1/2000e avec de l'ECL sur du lysat de cerveau de rat.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-NMDAR1 a été validée en IH et WB pour la détection de NMDAR1.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter NMDAR1 dans 10 μg de lysats de cerveau de rat.
Description de la cible
120 kDa
Liaison
Remplace : AB1516, 07-362
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant liquide monoclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Liang Zhou et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 334-334 (2018-10-20)
NMDARs, the Ca2+ permeable channels, play central roles in synaptic plasticity, brain development, learning, and memory. NMDAR binding partners and associated signaling has been extensively studied in synapse-to-nucleus communications. However, whether NMDARs could directly regulate synapse-to-nucleus communications is largely unknown.
Brooke L Sinnen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(45), 11532-11543 (2016-12-03)
Beta amyloid (Aβ) triggers the elimination of excitatory synaptic connections in the CNS, an early manifestation of Alzheimer's disease. Oligomeric assemblies of Aβ peptide associate with excitatory synapses resulting in synapse elimination through a process that requires NMDA-type glutamate receptor
Amy J Gleichman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(32), 11082-11094 (2012-08-10)
Anti-NMDA receptor (NMDAR) encephalitis is a newly identified autoimmune disorder that targets NMDARs, causing severe neurological symptoms including hallucinations, psychosis, and seizures, and may result in death (Dalmau et al., 2008). However, the exact epitope to which these antibodies bind
Ling-Hsuan Kung et al.
PloS one, 8(7), e68312-e68312 (2013-07-12)
This study examines key elements of glutamatergic transmission within sensory ganglia of the rat. We show that the soma of primary sensory neurons release glutamate when depolarized. Using acute dissociated mixed neuronal/glia cultures of dorsal root ganglia (DRG) or trigeminal
Tom J Phillips et al.
Scientific reports, 7(1), 9079-9079 (2017-08-24)
Some neuropsychiatric disease, including schizophrenia, may originate during prenatal development, following periods of gestational hypoxia and placental oxidative stress. Here we investigated if gestational hypoxia promotes damaging secretions from the placenta that affect fetal development and whether a mitochondria-targeted antioxidant