Key Documents
LSKMPCR
Millipore
Plaque de filtration MultiScreen-PCRµ96
Purification of PCR products
Synonyme(s) :
Montage PCR Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
flat bottom wells
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
175 μL
Volume de travail
100-150 μL
Dimension de pores
pore sizeproprietary
Type de liaison
low binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La plaque de filtration MultiScreen-PCRµ96 est un dispositif à 96 puits de petit volume pour la purification des produits de réaction en chaîne par polymérase (PCR). La plaque PCRµ96 permet la purification des réactions de PCR de petit et grand volume (20 à 100 µl) avec récupération des produits purifiés dans seulement 20 µl de solution. La séparation par exclusion de taille sous vide élimine efficacement et en moins de 15 minutes les sels contaminants, les désoxynucléosides triphosphates non incorporés et les amorces des réactions de PCR. L'ADN purifié convient aux applications en aval, notamment le séquençage, le génotypage ou l'analyse par puce à ADN (micro-arraying). En outre, la conception automatisable de la plaque MultiScreen PCRµ96 en fait la solution idéale pour les applications à haut débit.
Application
La plaque de filtration MultiScreen-PCRµ96 a été utilisée pour le criblage de produits naturels, l'analyse complète de médicaments, la précipitation de protéines, le clivage sur billes, la synthèse en phase solide et les essais de solubilité.Elle a également été utilisée pour la purification des produits de réaction en chaîne par polymérase (PCR).
Caractéristiques et avantages
  • Offre des solutions rapides et automatisables pour la purification des produits de PCR à haut débit.
  • Permet une grande pureté et une récupération élevée.
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ian Stewart et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 56(5), 804-812 (2009-08-04)
A referee analysis method for the detection and quantification of Pacific ciguatoxins in fish flesh has recently been established by the public health analytical laboratory for the State of Queensland, Australia. Fifty-six fish samples were analysed, which included 10 fillets
Tristan Barbeyron et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 61(Pt 8), 1899-1905 (2010-09-14)
A rod shaped, Gram-stain-negative, chemo-organotrophic, heterotrophic, strictly aerobic, non-gliding bacterium, designated strain PLR(T), was isolated from faeces of the mollusc Aplysia punctata (Mollusca, Gastropoda) that had been fed with green algae belonging to the genus Ulva. The novel strain was
Sarah A Wexler et al.
British journal of haematology, 121(2), 368-374 (2003-04-16)
In postnatal life, mesenchymal stem cells (MSC) self-replicate, proliferate and differentiate into mesenchymal tissues, including bone, fat, tendon, muscle and bone marrow (BM) stroma. Possible clinical applications for MSC in stem cell transplantation have been proposed. We have evaluated the