Accéder au contenu
4104
Unités d′ultrafiltration par centrifugation Centrifree®
MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator tube
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
36100101
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Material:
EPDM rubber O-ring, EPDM rubber seal, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane, polycarbonate base, polyethylene cup, styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
Pore size:
30 kDa MWCO
Working volume:
≤1 mL , 1 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 50 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
EPDM rubber O-ring, EPDM rubber seal, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane, polycarbonate base, polyethylene cup, styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Centrifree®
IVD
for in vitro diagnostic use
parameter
1 mL sample volume
L
95 mm
device volume
1 mL
diam.
1.6 cm
filtration area
0.92 cm2
working volume
≤1 mL , 1 mL
pore size
30 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
  • Séparation des solutés libres des solutés liés dans le sérum, le plasma et autres échantillons biologiques
  • Détermination de la présence de médicaments libres, de testostérone et de thyroxine
  • Études de fixation
  • Recherche de nouveaux médicaments.
  • Déprotéination
  • Pour une utilisation en recherche et en diagnostic in vitro.
Le dispositif d'ultrafiltration Centrifree® avec membrane en cellulose régénérée Ultracel est idéal pour séparer les microsolutés libres des microsolutés liés dans des échantillons de sérum, de plasma et d'autres échantillons biologiques. Le dispositif est agréé pour une utilisation en recherche et en diagnostic in vitro. Le dispositif contient un volume d'échantillon de 1 ml et présente un volume mort de 10 µl.
Le dispositif d'ultrafiltration Centrifree® avec membrane en cellulose régénérée Ultracel est idéal pour séparer les microsolutés libres des microsolutés liés dans des échantillons de sérum, de plasma et d'autres échantillons biologiques. Le dispositif est agréé pour une utilisation en recherche et en diagnostic in vitro. Le dispositif contient un volume d'échantillon de 1 ml et présente un volume mort de 10 µl.
Caractéristiques et avantages :
•Séparation de molécules thérapeutiques, testostérone, thyroxine, etc. non fixées (libres)
•Offre une précision dans les études de fixation
•Critique pour les recherches sur de nouveaux médicaments
•Facilite la déprotéination pour réduire la complexité ou les interférences de matrice d'échantillons biologiques
•Pour une utilisation en recherche et en diagnostic in vitro
Applications :
Détermination de la présence de médicaments libres, de testostérone, de thyroxine ou autres molécules bioactives, études de fixation, recherche de nouveaux médicaments
PL
Ultrafiltration
Features and Benefits
50 µl
Physical form
Transparent
Legal Information
CENTRIFREE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany