Key Documents
DAWP14250
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,65 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,65 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
3%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.65 μm pore size
81 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : DAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Élimination des particules
  • Microbiologie des produits laitiers
  • Rétention des levures, moisissures et algues
  • Microplastiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes.
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique).
  • Applications : filtration de laboratoire classique.
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Instructions d'utilisation : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 μm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3