BX1805
tert-Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
tert-Butyl Alcohol, 2-Methyl-2-Propanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
40.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
solid or liquid
Impuretés
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
81-83 °C/1013 hPa
Pf
24-25 °C
Température de transition
flash point 14 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup