Key Documents
BX1780
Supelco
Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)2CH2OH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-751-6
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.7 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.4% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
Point d'ébullition
116-118 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 34 °C
Solubilité
66 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.4% min
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]: 0.2% max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0008meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup