Key Documents
ABN45
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-facteur de régulation de la myéline (MRF)
1.0 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Myelin regulatory factor, Myelin gene regulatory factor, Myelin regulatory factor, N-terminal, Myelin regulatory factor, C-terminal
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYRF(745)
Description générale
Le facteur de régulation de la myéline (MRF), également connu sous le nom de facteur de régulation de la myéline, MYRF, et codé par le gène MYRF/C11orf9/KIAA0954/MRF, est une protéine intéressante qui est clivée en deux chaînes. La composante N-terminale active spécifiquement la transcription du gène de la myéline dans les oligodendrocytes et les pré-oligodendrocytes du SNC. La partie C-terminale, qui reste liée à la membrane, ne semble jouer aucun rôle dans l'induction des gènes, mais son rôle complet est encore en cours de recherche. La partie N-terminale du MRF active entre autres les gènes de MBP, MOG, MAG et PLP ; elle n'est pas requise pour la différenciation des oligodendrocytes mais est nécessaire pour le maintien de la myéline chez l'adulte. Le facteur MRF entier est localisé sur le réticulum endoplasmique. La partie N-terminale clivée est transloquée vers le noyau et la partie C-terminale reste dans le réticulum endoplasmique. Il est intéressant de noter que le MRF peut être exprimé en dehors des oligodendrocytes et de leurs précurseurs dans le cerveau, y compris dans des régions telles que le poumon, le ganglion basal et le foie.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant au domaine cytoplasmique du facteur de régulation de la myéline (MRF) humain.
Épitope : domaine cytoplasmique, chaîne N-terminale
Application
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL d'un lot représentatif a permis de détecter le facteur de régulation de la myéline (MRF) dans 10 µg de lysat de cellules ARPE19.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/50 d'un lot représentatif a permis de détecter le facteur de régulation de la myéline (MRF) dans les tissus humains du cortex cérébral, de la rétine et du cervelet.
Catégorie de recherche
Neurosciences
Cet anticorps anti-facteur de régulation de la myéline (MRF) est validé pour une utilisation en western blot et en IHC pour la détection du facteur de régulation de la myéline (MRF).
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Évaluée par western blot sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter le facteur de régulation de la myéline (MRF) dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
Env. 160 kDa (taille observée). Le poids moléculaire attendu est de 125 kDa et d'environ 160kDa pour la forme glycosylée. La protéine a été clivée en un fragment N-terminal d'environ 90 kDa à partir de la protéine totale d'environ 160 kDa de longueur
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sanaz Gabery et al.
Acta neuropathologica, 142(5), 791-806 (2021-08-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG repeat in the huntingtin (HTT) gene. The typical motor symptoms have been associated with basal ganglia pathology. However, psychiatric and cognitive symptoms often precede the motor component
Ciara E Keogh et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 437-450 (2020-11-07)
Myelination in the peripheral and central nervous systems is critical in regulating motor, sensory, and cognitive functions. As myelination occurs rapidly during early life, neonatal gut dysbiosis during early colonization can potentially alter proper myelination by dysregulating immune responses and
Bang Li et al.
Cell discovery, 9(1), 27-27 (2023-03-07)
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental condition that affects social interaction and behavior. Mutations in the gene encoding chromodomain helicase DNA-binding protein 8 (CHD8) lead to autism symptoms and macrocephaly by a haploinsufficiency mechanism. However, studies of small
Naomi Tanga et al.
Glia, 67(5), 967-984 (2019-01-23)
Protein tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ) maintains oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in an undifferentiated state. The inhibition of PTPase by its ligand pleiotrophin (PTN) promotes OPC differentiation; however, the substrate molecules of PTPRZ involved in the differentiation have not
Gerald Wai-Yeung Cheng et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 81(9), 717-730 (2022-07-03)
White matter degradation in the frontal lobe is one of the earliest detectable changes in aging and Alzheimer disease. The ε4 allele of apolipoprotein E (APOE4) is strongly associated with such myelin pathology but the underlying cellular mechanisms remain obscure.