A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8-18C5, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
79
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8-18C5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
General description
28 kDa
La glycoprotéine de myéline des oligodendrocytes (MOG) est un auto-antigène spécifique du SNC qui jour un rôle essentiel dans la démyélinisation primaire dans la sclérose en plaques. Bien que le rôle de MOG ait été établi dans l'induction de la maladie, sa fonction précise dans le SNC reste obscure. MOG est une protéine membranaire intégrale de type I possédant un seul domaine extracellulaire Ig-variable (Ig-V) (3, 13, 14). La séquence d'acides aminés de MOG est fortement conservée parmi les espèces animales (≥ 90 %), ce qui indique une fonction biologique importante. Le MOG est exprimée de manière spécifique dans le SNC sur les lamelles les plus externes de la gaine de myéline ainsi que dans le corps cellulaire et les processus des oligodendrocytes. L'expression tardive de MOG au cours du développement coïncide avec les stades tardifs de la myélinogénèse, suggérant que MOG joue un rôle dans l'achèvement, le compactage et/ou le maintien de la myéline, ce qui suggère également que MOG a une fonction d'adhésion dans le SNC. En accord avec le rôle d'adhésion possible de MOG dans le SNC, une forme homodimérique de MOG a été observée non seulement après isolement à partir du SNC, mais également in situ.
Immunogen
Glycoprotéines du cervelet de rat
Épitope : L'anticorps se lie à un épitope discontinu présent sur le domaine immunoglobuline V-like extracellulaire de MOG.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
L'anticorps anti-MOG est un anticorps dirigé contre la glycoprotéine de myéline des oligodendrocytes (MOG) à utiliser en FC, IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Marqueurs neuronaux et gliaux
Biochem/physiol Actions
Région de MOG (glycoprotéine de myéline des oligodendrocytes) associée à la membrane.
Une réactivité croisée est à prévoir avec l'homme et les bovins en raison d'une similarité entre les séquences.
Physical form
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée
Purifié, dans un tampon Tris-glycine à 0,1 M contenant 0,15 M de NaCl à pH 7,4 et 0,05 % d'azoture de sodium
Preparation Note
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cerveau.
Lysat de cerveau.
Produit évalué en routine par immunotransfert.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2