Key Documents
AB5864
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine basique de la myéline
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
MBP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Spécificité
Reconnaît la protéine basique de la myéline dans les tissus nerveux démyélinisés. Une analyse immunohistochimique d'une moelle épinière de rat lésée montre un niveau élevé de spécificité pour cet antisérum.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés 69-86 de la protéine de cochon d'Inde. L'immunogène correspond à la protéine basique de la myéline "dégradée" : YGSLPQKSQRSQDENPVV
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : Dilution au 1/2000e. Immunomarque la protéine basique de la myéline des processus oligodendrocytiques et des corps cellulaires apparaissant comme anormaux dans les zones de démyélinisation. Lorsqu'il est testé sur de la moelle épinière blessée et un nerf sciatique lésé, l'anticorps reconnaît uniquement les zones de dégénérescence de la myéline. Il colore également la substance blanche discrète d'un cerveau atteint d'atrophie multisystématisée.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-protéine basique de la myéline est un anticorps dirigé contre la protéine basique de la myéline destiné à l'analyse par IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Maladies neurodégénératives
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de lapin. Lyophilisé, sans conservateurs. Reconstituer dans 50 μl d'eau distillée stérile. Centrifuger pour éliminer les éventuels résidus.
Stockage et stabilité
Conserver entre -20 et -70 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées. Du glycérol (dans un rapport 1/1) peut être ajouté pour améliorer la stabilité.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brian D Clark et al.
Journal of neurotrauma, 20(7), 681-695 (2003-08-12)
Anatomical and physiological changes were evaluated in the median nerves of rats trained to perform repetitive reaching. Motor degradation was evident after 4 weeks. ED1-immunoreactive macrophages were seen in the transcarpal region of the median nerve of both forelimbs by
Yun Ju C Song et al.
The American journal of pathology, 171(4), 1291-1303 (2007-09-08)
p25alpha is an oligodendroglial protein that can induce aggregation of alpha-synuclein and accumulates in oligodendroglial cell bodies containing fibrillized alpha-synuclein in the neurodegenerative disease multiple system atrophy (MSA). We demonstrate biochemically that p25alpha is a constituent of myelin and a
Keying Zhu et al.
Frontiers in neuroscience, 10, 613-613 (2017-01-26)
Promoting remyelination is crucial for patients with demyelinating diseases including multiple sclerosis. However, it is still a circuitous conundrum finding a practical remyelinating therapy. Electroacupuncture (EA), originating from traditional Chinese medicine (TCM), has been widely used to treat CNS diseases
Role of myelin auto-antigens in pain: a female connection.
Veronica I Shubayev et al.
Neural regeneration research, 11(6), 890-891 (2016-08-03)
Andriy O Glushakov et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-17)
Traumatic brain injury (TBI) is associated with long-term disabilities and devastating chronic neurological complications including problems with cognition, motor function, sensory processing, as well as behavioral deficits and mental health problems such as anxiety, depression, personality change and social unsuitability.