Key Documents
ABN1647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VGluT1
from rabbit
Synonyme(s) :
Vesicular glutamate transporter 1, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoautoradiography: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC17A7(57030)
Description générale
Le transporteur vésiculaire du glutamate 1 (aussi dénommé VGluT1, cotransporteur de phosphate inorganique Na(+)-dépendant spécifique au cerveau, ou "solute carrier family 17 member 7") est codé par le gène Slc17a7 (aussi appelé Bnpi, ou Vglut1) (identifiant du gène : 116638) chez le rat. VGLUT1 est une protéine membranaire de vésicule synaptique à passage multiple qui médie l'absorption du glutamate dans les vésicules synaptiques au niveau des terminaisons nerveuses présynaptiques des cellules neuronales excitatrices. Les transporteurs du glutamate médient l'absorption du glutamate dans les vésicules synaptiques et sont pilotés par un gradient électrochimique de protons généré par l'H+-ATPase vacuolaire. Deux isoformes de VGLUT1, produites par épissage alternatif, ont été signalées. VGLUT1 est exprimé dans le cervelet, le cortex cérébral et l'hippocampe. L'expression de l'isoforme VGLUT2 augmente nettement durant les dix premiers jours suivant la naissance, et augmente à mesure que le nombre de cellules à rhodopsine dans la rétine s'accroît. Il a été montré que les deux formes VGLUT1 et VGLUT2 sont principalement exprimées dans le cerveau adulte, cependant, durant les deux premières semaines du développement post-natal, l'expression de VGLUT2 prédomine. L'expression de VGLUT1 devient essentielle à la survie au moment du basculement développemental de VGLUT2 à VGLUT1. Les souris avec inactivation ("knock-out") de VGLUT1 meurent au moment où surviennent une forte régulation à la hausse de VGLUT1 par les synapses à VGLUT1 nouvellement formées et le remplacement de l'isoforme VGLUT2 précédemment prédominante dans les neurones corticaux, du cervelet et de l'hippocampe. (réf. : Wojcik, SM et al. (2004). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(18): 7158-7163).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte le transporteur vésiculaire du glutamate 1 dans le cerveau humain, de souris et de rat. Il cible un épitope de 14 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 14 acides aminés de la région C-terminale du transporteur vésiculaire du glutamate 1 (VGLUT1) de rat.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Analyse par immuno-autoradiographie : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans du tissu de striatum et d'hippocampe de rat et de souris (avec la permission du Dr.Salah el mestikawy, PhD, directeur de recherche de 1re classe (DR1) au CNRS (Centre national de la recherche scientifique - SATT Lutech).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans le cortex préfrontal d'un sujet de contrôle représentatif et d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans des extraits de putamen humain et de rat (Kashani, A., et. al. (2007). Neurobiol Agining 28(4):568-78) et dans le cortex préfrontal de sujets de contrôle atteints de trouble léger de la cognition (MCI), à un stade précoce de la maladie d'Alzheimer (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans du tissu de striatum et d'hippocampe de souris (avec la permission du Dr.Salah el mestikawy, PhD, directeur de recherche de 1re classe (DR1) au CNRS (Centre national de la recherche scientifique - SATT Lutech).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans du striatum de rat (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Analyse par immuno-autoradiographie : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans des coupes coronales de lobe frontal de cerveau de rat (Herzog, E., et. al. (2004). Neuroscience. 123(4):983-1002) et dans des coupes sagittales de cerveau de rat (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter VGLUT1 dans des cellules BON exprimant VGLUT1 de manière stable (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-VGLUT1, réf. ABN1647, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le transporteur vésiculaire du glutamate 1 et qui a été testé en immuno-autoradiographie, en immunofluorescence, en immunohistochimie et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter VGLUT1 dans 20 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
~55 kDa (poids observé) ; 61,67 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 50 % glycérol.
Format : Produit non purifié
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception. Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liqiang Chen et al.
eLife, 11 (2022-07-02)
The presynaptic protein α-synuclein (αSyn) has been suggested to be involved in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). In PD, the amygdala is prone to develop insoluble αSyn aggregates, and it has been suggested that circuit dysfunction involving the amygdala
Yuzuha Shiraki et al.
Molecular biology of the cell, 34(11), ar110-ar110 (2023-08-16)
Alcadein α (Alcα) and amyloid-β protein precursor (APP) are cargo receptors that associate vesicles with kinesin-1. These vesicles, which contain either Alcα or APP, transport various proteins/cargo molecules into axon nerve terminals. Here, we analyzed immune-isolated Alcα- and APP-containing vesicles
Ken Matsuura et al.
iScience, 25(8), 104692-104692 (2022-07-21)
The CaMKΙΙα-Cre mouse lines, possibly the most used Cre lines in neuroscience, have resulted in over 800 articles to date. Here, we demonstrate that the second most widely used CaMKΙΙα-Cre line, Tg(Camk2a-cre)2Gsc (or CamiCre), shows ectopic overexpression of synaptotagmin 2
Hang Zhou et al.
British journal of anaesthesia, 126(6), 1141-1156 (2021-03-02)
Both animal and retrospective human studies have linked extended and repeated general anaesthesia during early development with cognitive and behavioural deficits later in life. However, the neuronal circuit mechanisms underlying this anaesthesia-induced behavioural impairment are poorly understood. Neonatal mice were
Brooke N Bender et al.
Neuropharmacology, 182, 108403-108403 (2020-11-17)
Cue exposure therapy (CET) reduces craving induced by drug-associated cues in individuals with substance use disorders. A preclinical model of CET, cue extinction, similarly reduces cue-induced cocaine seeking in rodent self-administration models; however, those models may not capture the habitual