Key Documents
8.57001
Sigma-Aldrich
Activator Reagent for DNA Synthesis
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
Synonyme(s) :
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Activator Reagent
  • 857001.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Point d'éclair (°C)
2 °C - (Acetonitrile)