Key Documents
118603
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v) Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de transition
flash point 4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118603.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118603.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (38 mm neck finish)
  • 18603.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C