Principaux documents
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H3Cl3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
224-594-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
180 °C/21 hPa
Pf
33-37 °C
Température de transition
flash point >112 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
Clé InChI
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup