Key Documents
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
213-763-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.5 hPa ( 30 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
269-270 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
Clé InChI
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup