Principaux documents
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorobenzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
229-493-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
59-62 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
Clé InChI
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable