Key Documents
T56308
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α,2,6-Trichlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.47
Numéro Beilstein :
472282
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
117-119 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
36-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I Chu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 19(2), 183-191 (1984-03-01)
Groups of 10 male and 10 female rats were fed alpha,alpha,alpha-, alpha,2,6- or 2,3,6- trichlorotoluene (TCT) in their diet at 0, 0.5, 5.0, 50 or 500 ppm for 28 days. Growth rate and food consumption were not affected by treatment.