Key Documents
8.22321
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Br3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352307
Numéro de classement CE :
232-178-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/589 1.6945
Point d'ébullition
173-175 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Densité
2.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clé InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable