157783
Phosphorus tribromide
97%
Synonyme(s) :
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.27 psi ( 54 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.697 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C (lit.)
Pf
−41.5 °C (lit.)
Densité
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clé InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
- To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter