Principaux documents
8.22069
Sigma-Aldrich
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylhydroxyethylcellulose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>360 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Densité
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
Clé InChI
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Remarque sur l'analyse
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable