H9262
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
~26 kDa
Couleur
beige
Viscosité
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable