93800
Tylose® MH 300
viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Synonyme(s) :
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white to faint beige
Viscosité
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Température de transition
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
Solubilité
H2O: soluble 20 mg/mL
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable