Principaux documents
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H5Cl3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
204-072-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
36 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
385 °C
Puissance
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.68 % (v/v)
Point d'ébullition
98 °C/1013 hPa
Pf
-105 °C
Température de transition
flash point 14 °C
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup