Principaux documents
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-112-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
220 °C/5 hPa
Pf
48-50 °C
Température de transition
flash point >230 °C
Solubilité
0.0019 g/L
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220 °C - closed cup