Key Documents
8.21189
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3,5-Trioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-812-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
8190 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.6-28.7 % (v/v)
Point d'ébullition
114-115 °C/1013 hPa
Pf
60-62 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
1.17 g/cm3 at 65 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Clé InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic Salts and 1,3,5-Trioxane Synthesis: Discusses the effect of various organic salts on the synthesis of 1,3,5-Trioxane, indicating significant influences on yield due to the salts′ properties (Yin et al., 2016).
  • Separation Technologies: Explores the use of imidazolium-based polyionic liquids for separating the 1,3,5-Trioxane-Water/Ethanol-Water system, based on experimental verification and molecular simulations (Qu et al., 2022).
  • Production from Dimethoxymethane: Studies polyoxymethylene dimethyl ethers production from dimethoxymethane and 1,3,5-Trioxane over SO42-/ZrO2-TiO2, providing insights into efficient production processes (Yao et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup