Key Documents
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
O-Benzylhydroxylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO
Poids moléculaire :
123.15
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.09 hPa ( 58 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.34 cSt(23 °C)
Point d'ébullition
49 °C/1 hPa
Température de transition
flash point 91.5 °C
Densité
1.064 g/cm3 at 23 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
Clé InChI
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3