Principaux documents
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Furan, Furfuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-727-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
670 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Limite d'explosivité
2.3-14.3 % (v/v)
Pf
-86 °C
Température de transition
flash point -36 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clé InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup