Key Documents
8.00658
Sigma-Aldrich
Orthosilicate de tétraéthyle
for synthesis
Synonyme(s) :
Orthosilicate de tétraéthyle, Tétraéthoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
201-083-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
6270 mg/kg LD50, oral (Rat)
5860 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-23 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
168.0 °C/1013 hPa
Pf
-85.5 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) est l'ester éthylique de l'acide ortho-silicique, qui est la source de silicium la plus facilement disponible. Il est principalement utilisé comme agent de réticulation dans les polymères de silicium et comme précurseur dans la préparation de films minces de silicium.
Application
  • Effets de l'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) sur la stabilité à la lumière et à la température d'un pigment issu de Beta vulgaris et ses applications potentielles dans l'industrie alimentaire : cette étude explore la manière dont le TEOS peut améliorer la stabilité des pigments naturels issus de la betterave, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'améliorer les colorants alimentaires (GA Molina et al., 2014).
  • Caractérisation des films de SiO2 à base d'orthosilicate de tétraéthyle déposés à la vapeur chimique pour les dispositifs photoniques : l'étude détaille l'utilisation du TEOS dans la production de films de dioxyde de silicium pour améliorer les performances des dispositifs photoniques (J Kotcharlakota et al., 2016).
  • Performances globales du béton mousse renforcé par des nanotubes de carbone avec imprégnation d'orthosilicate de tétraéthyle : la recherche fait état d'améliorations significatives des propriétés structurelles du béton mousse, essentielles pour la technologie du bâtiment (J Luo et al., 2017).
  • Membranes d'aérogel mésoporeux en silice hybride à base de bis (triméthoxysilyl) hexane (BTMSH) et d'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) pour la capture du CO2 : met en évidence le développement de membranes d'aérogel innovantes pour une capture efficace du CO2, contribuant ainsi aux stratégies de gestion environnementale (YF Lin et al., 2016).
Caractéristiques et avantages
TEOSpeut polymériser dans des conditions basiques, acides et neutres, ce qui en fait unprécurseur avantageux
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,932 - 0,934
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Catalytic Cracking of n-Dodecane to Chemicals: Effect of Variable-Morphological ZSM-5 Zeolites Synthesized Using Various Silica Sources
Sanhoob MA, et al.
ACS Omega, 7(12), 10317-10329 (2022)
Real-time study of CVD growth of silicon oxide on rutile TiO2 (110) using tetraethyl orthosilicate
Chaudhary S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(33), 19149-19161 (2015)
Effects of tetraethyl orthosilicate (TEOS) on the light and temperature stability of a pigment from Beta vulgaris and its potential food industry applications
Molina GA, et al.
Molecules (Basel), 19(11), 17985-18002 (2014)