Key Documents
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(Cl)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
212-861-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
440 °C
Puissance
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
233 °C/1013 hPa
Pf
68-71 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup