Key Documents
8.00640
Sigma-Aldrich
2-hydroxybenzaldéhyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2-hydroxybenzaldéhyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
201-961-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.79 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Puissance
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
Pf
-7 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Clé InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,165 - 1,167
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup