Principaux documents
8.20099
Sigma-Aldrich
Anilinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-519-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
245 °C/1013 hPa
Pf
199-202 °C
Température de transition
flash point 193 °C
Solubilité
1070 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clé InChI
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - closed cup