Principaux documents
8.19040
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-895-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
272 °C
Masse volumique apparente
310 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2