Principaux documents
1.04819
Supelco
Acide éthylène diamine tétraacétique, sel dipotassique dihydraté
suitable for titration
Synonyme(s) :
Acide éthylène diamine tétraacétique, sel dipotassique dihydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-895-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Acide éthylène diamine tétraacétique, sel dipotassique dihydraté, for analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
272 °C
Masse volumique apparente
310 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie, calcul sur matière sèche) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Identité (potassium) : conforme
Apparence de la solution (50 g/l, eau) : limpide et incolore
pH (50 g/l, eau) : 4,0 - 5,0
Matière insoluble dans l′eau : ≤ 0,003 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,004 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,01 %
Cyanure (CN) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Acide nitrilotriacétique : ≤ 0,05 %
Perte au séchage (150 °C, 6 h) : 8,5 - 9,5 %
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2