Key Documents
8.18755
Sigma-Aldrich
Acetic acid
99-100%, for synthesis
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-580-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Acide acétique, for synthesis
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
800 °F
Puissance
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
soluble 602.9 g/L
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.