Key Documents
8.18667
Sigma-Aldrich
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
239-268-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
185 °C
Solubilité
soluble >500 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable