251631
3-Sulfopropyl acrylate potassium salt
Synonyme(s) :
Potassium 3-(Acryloyloxy)propane-1-sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
302 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O5S.K/c1-2-6(7)11-4-3-5-12(8,9)10;/h2H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
VSFOXJWBPGONDR-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable