Principaux documents
8.18555
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Pentanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
209-984-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
28.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-10.9 % (v/v)
pH
4 ( in H2O)
Pf
-52 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
60 g/L
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(CC)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Clé InChI
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - open cup