Principaux documents
8.17068
SAFC
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium hydraté
stabilized with sodium carbonate
Synonyme(s) :
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium hydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-739-4
Pression de vapeur
2.68 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
63 °C
Densité
1.8 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Clé InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Le formaldéhydesulfoxylate de sodium hydraté est généralement utilisé comme agent conservateur, antioxydant et stabilisant.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1