Principaux documents
8.14990
Sigma-Aldrich
Allyl hexanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl hexanoate, Allyl caproate, Hexanoic acid allyl ester, Caproic acid allyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-642-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
218 mg/kg LD50, oral (Rat)
300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Température de transition
flash point 74 °C
Densité
0.887 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC=C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Clé InChI
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup