Key Documents
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
214-928-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Pf
87 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
Clé InChI
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable