Key Documents
102288
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COCH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5968 (lit.)
Pf
36-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
Clé InChI
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone is a colorless to yellow liquid or solid. 2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives show antiarrhythmic,spasmolytic and local anaesthetic activities.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)