Key Documents
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-940-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
310 °C
Puissance
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
Point d'ébullition
217-218 °C
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 100 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1