Principaux documents
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monoisopropyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-685-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
5.99 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.6-13.0 % (v/v)
Pf
<-60 °C
Température de transition
flash point 43-45 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(C)C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method