Key Documents
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
Synonyme(s) :
9-Fluorenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-630-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
608 °C
Puissance
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
342 °C/1013 hPa
Pf
81-84 °C
Température de transition
flash point 163 °C
Densité
0.9 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
Clé InChI
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C