143936
Propionamide
97%
Synonyme(s) :
Propanamide, Propylamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
pb
213 °C (lit.)
Pf
76-79 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES
CCC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Clé InChI
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable