Principaux documents
8.03038
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
201-052-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
503 °C
Puissance
353 mg/kg LD50, oral (Rat)
4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-6.3 % (v/v)
Viscosité cinématique
6 cSt(20 °C)
pb
166 °C/1013 hPa
Pf
11-13 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
Clé InChI
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Articles
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.