Key Documents
148679
Sigma-Aldrich
5-Vinyl-2-norbornene, mixture of endo and exo
95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
2-Vinyl-5-norbornene, 2-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Vinylnorbornene, 5-Ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylnorbornene, 6-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Vinylnorbornene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
80-150 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
Clé InChI
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
Application
5-Vinyl-2-norbornene was used in the preparation of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hoon Sik Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(3), 911-914 (2006-01-28)
The isomerization reaction of 5-vinyl-2-norbornene (VNB) to 5-ethylidene-2-norbornene (ENB) has been performed using a catalytic system consisting of an alkali metal hydride and an amine. Among various amines tested, only aliphatic 1,2-diamines exhibited the activity for the isomerization. The isomerization